Wichtige Dokumente
226459
Chlordimethylpentafluorphenylsilan
96%
Synonym(e):
Flophemesylchlorid, Pentafluorphenyl-dimethylchlorsilan
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6F5Si(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.66
Beilstein:
2858407
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
InChIKey
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?