Merck
226211
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl-diphenyl-sulfonium-tetrafluor-borat
95%
About This Item
Lineare Formel:
C3H5S(C6H5)2BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.15
Beilstein:
4172245
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
136-138 °C (lit.)
SMILES String
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
InChIKey
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)