Merck
220825
Sigma-Aldrich
1-(1-Phenylethyl)-imidazol-5-carbonsäure-propylester -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
Propoxate hydrochloride, R 7464
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.78
MDL-Nummer:
Assay
99%
SMILES String
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Anwendung
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nature, 205, 1018-1018 (1965)