Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-991-4
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
60-62 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
NYHNVHGFPZAZGA-UHFFFAOYSA-N
General description
Solubility of 2-hydroxyhexanoic acid in supercritical CO2 has been studied.
Application
2-Hydroxyhexanoic acid was used in the synthesis of aliphatic copolyesters[1].
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 97% | assay 97% (CP) | assay ≥98% (capillary GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 60-62 °C (lit.) | mp 39-42 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group bromo, carboxylic acid | functional group - | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?