Merck
219320
Sigma-Aldrich
D-Ethionin
98%
Synonym(e):
D-2-Amino-4-(ethylthio)-buttersäure
About This Item
Lineare Formel:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −21°, c = 1 in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
278 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChIKey
GGLZPLKKBSSKCX-RXMQYKEDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)