Merck
218529
Sigma-Aldrich
4-Morpholincarbonitril
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
71-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
InChIKey
BOQOXLAQTDFJKU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
He I and He II photoelectron spectra of 4-morpholinecarbonitrile has been investigated.
Anwendung
4-Morpholinecarbonitrile was used in the synthesis of substituted heterocyclic compounds.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tautomerie von Heterocyclen, VII. Synthese und Reaktionen N-vinylsubstituierter Chlorformamidine.
Ried W and Erle H-E.
Chemische Berichte, 112(2), 640-647 (1979)
Trans-annular interactions in morpholines: A photoelectron spectroscopic study.
Novak I and Kovac B.
Heteroatom Chem., 6(1), 29-31 (1995)