Fortfahren mit
217239
Yttrium(III)-nitrat Tetrahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Yttrium trinitrate tetrahydrate, Yttrium(3+) trinitrate tetrahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Y(NO3)3 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-802-6
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: yttrium
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
InChI key
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
Application
Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
331309209147237957
description
99.999% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
99.8% trace metals basis
form
powder
form
powder and chunks
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.8% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.682 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
core: yttrium
reaction suitability
core: yttrium
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: yttrium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yttrium(III)-nitrat Tetrahydrat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)