Merck
216860
Sigma-Aldrich
1-Amino-8-naphthol-4-sulfonsäure
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical grade
Assay
90%
SMILES String
Nc1ccc(c2cccc(O)c12)S(O)(=O)=O