Merck
214051
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-(4-methylphenyl)-3-pyrazolin-5-on
≥99%
Synonym(e):
4′-Methylphenazone, 4-Methylphenazone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥99%
SMILES String
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccc(C)cc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)