Merck
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)