Merck
211621
Sigma-Aldrich
Lanthan(III)-fluorid
anhydrous, powder, 99%
About This Item
Lineare Formel:
LaF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
anhydrous
Assay
99%
Form
powder
Dichte
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)