Merck
210641
Sigma-Aldrich
Säurerot 37
Dye content 65 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17N4NaO8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.47
Farbindexnummer:
17045
Zusammensetzung
Dye content, 65%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)