Merck
209406
Sigma-Aldrich
2-Thio-6-azauridin
99%
Synonym(e):
6-Aza-2-thiouridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
201-203 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)