Merck
206822
Sigma-Aldrich
Naphthochrom Grün
Dye content 10 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H16Na2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.41
Farbindexnummer:
44530
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 10%
λmax
362 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(\C(c2ccccc2)=C3\C=C(C([O-])=O)C(=O)c4ccccc34)c5ccccc15)C([O-])=O
InChI
1S/C29H18O6.2Na/c30-26-19-12-6-4-10-17(19)21(14-23(26)28(32)33)25(16-8-2-1-3-9-16)22-15-24(29(34)35)27(31)20-13-7-5-11-18(20)22;;/h1-15,30H,(H,32,33)(H,34,35);;/q;2*+1/p-2/b25-22-;;
InChIKey
YMXSSEMZYBUPOI-PJXKUKQXSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)