Wichtige Dokumente
20437
tert.-Butyloxy-chlor-diphenylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
tert.-Butyloxy-diphenylchlorsilan
About This Item
Assay
≥97.0% (GC)
Enthält
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.539
bp
130-135 °C/0.1 mmHg
Dichte
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChIKey
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?