200522
Poly-(ethylen-co-propylen-co-methylen-2-norbornen)
ethylene 70 wt. %
Synonym(e):
Ethylene-5-ethylidenenorbornene-propene copolymer
About This Item
Form
solid
Zusammensetzung
ethylene, 70 wt. %
Viskosität
80, Mooney(lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H12.C3H6.C2H4/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7;1-3-2;1-2/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3;3H,1H2,2H3;1-2H2/b8-2+;;
InChIKey
MPXNNMASLYQCAH-SZPWSVBHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable