Merck
199265
Sigma-Aldrich
4-(Ethylthio)benzoesäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5SC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
SMILES String
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)