Merck
19719
Sigma-Aldrich
4-tert.-Butyl-calix[5]aren
≥98.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C55H70O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
811.14
Beilstein:
5234242
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0%
mp (Schmelzpunkt)
310-312 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc(c1)c2O)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
Sonstige Hinweise
Starting material for the synthesis of derivatives
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Barrett et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1475-1475 (1993)
D. Kraft et al.
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)