Merck
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin Hydrat
96%
Synonym(e):
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)