Merck
193720
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-indanol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1C(O)Cc2ccccc12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)