Merck
193186
Sigma-Aldrich
2-(3-Sulfobenzoyl)-pyridin-2-pyridylhydrazon Dihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14N4O3S · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.41
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
O.OS(=O)(=O)c1cccc(c1)\C(=N\N=C2/NC=CC=C2)c3ccccn3
InChI
1S/C17H14N4O3S.H2O/c22-25(23,24)14-7-5-6-13(12-14)17(15-8-1-3-10-18-15)21-20-16-9-2-4-11-19-16;/h1-12H,(H,19,20)(H,22,23,24);1H2/b21-17-;
InChIKey
RJUZVWXSEHBPRH-BMEBGVJCSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)