Wichtige Dokumente
19162
(R)-3-Buten-1,2-diol-1-(p-toluolsulfonat)
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-1-Tosyloxy-3-buten-2-ol, (R)-2-Hydroxy-3-butenyl-tosylat, (R)-3-Buten-1,2-diol-1-tosylat
About This Item
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +7.7±0.5°, c = 1% in methanol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H14O4S/c1-3-10(12)8-15-16(13,14)11-6-4-9(2)5-7-11/h3-7,10,12H,1,8H2,2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
YQSCDBZHHLIPOI-SNVBAGLBSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)