Wichtige Dokumente
190616
2-Hydroxy-3-nitro-pyridin
98%
Synonym(e):
3-Nitro-2-pyridinol, 3-Nitro-2-pyridon
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-4(7(9)10)2-1-3-6-5/h1-3H,(H,6,8)
InChIKey
BOAFCICMVMFLIT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 3-nitro-2-pyridyl β-D-galactoside
- 3-nitro-2-pyridyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
- 5-amino-6-chloro-3-iodopyridine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?