Merck
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
SMILES String
CCN(CC)CCCC(C)O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable