Wichtige Dokumente
18888
2,4-Pentadiensäure-methylester
mixture of cis and trans, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1,3-Butadien-1-carbonsäure-methylester, Methyl-2,4-pentadienoat
About This Item
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Enthält
~0.5% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.484
bp
50-52 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)C=CC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H,1H2,2H3
InChIKey
LJDLNNZTQJVBNJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?