Merck
188638
Sigma-Aldrich
4-(1,2,3,4-Thiatriazol-5-yl-amino)-phenol Hydrat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4OS · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.21 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
153 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.Oc1ccc(Nc2nnns2)cc1
InChI
1S/C7H6N4OS.H2O/c12-6-3-1-5(2-4-6)8-7-9-10-11-13-7;/h1-4,12H,(H,8,9,11);1H2
InChIKey
FWTZQTCIZRQKBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)