Merck
188166
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydrobenz[a]-anthracen-1(2H)-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.30
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
113-116 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)