Wichtige Dokumente
188123
2-(2-Methylphenyl)-ethanol
98%
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.535 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
Dichte
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChIKey
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?