Merck
187623
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-fluor-benzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.57
Beilstein:
1938353
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C (lit.)
SMILES String
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChIKey
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable