Merck
187615
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
Cl.C1Cc2ccccc2NCc3ccccc13
InChI
1S/C15H15N.ClH/c1-2-7-14-11-16-15-8-4-3-6-13(15)10-9-12(14)5-1;/h1-8,16H,9-11H2;1H
InChIKey
UOKRHEQKLWSMMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A medicinal building block.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)