Merck
186597
Sigma-Aldrich
3-Methylglutaconsäure-dimethylester, cis/trans-Gemisch
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChIKey
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)