Merck
18553
Sigma-Aldrich
1-Brom-3-(trimethylsiloxy)-benzol
≥97.0%
Synonym(e):
(3-Bromphenoxy)-trimethylsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13BrOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.19
Beilstein:
1862840
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
61-63 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.252 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrOSi/c1-12(2,3)11-9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
InChIKey
PJAOJOJIEFORFP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)