Merck
185280
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidin-6-carbonsäure Kaliumsalz Monohydrat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2KN3O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[H]O[H].[O-]C(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O6.K.H2O/c9-3-2(8(13)14)1(4(10)11)6-5(12)7-3;;/h(H,10,11)(H2,6,7,9,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
JDMSALHSRWYAEM-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)