Merck
184594
Sigma-Aldrich
Poly(methylvinylether-alt-maleinsäureanhydrid)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Synonym(e):
Maleinsäure-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
Lineare Formel:
(C4H2O3 · C3H6O)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
Verunreinigungen
<2% benzene
Löslichkeit
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
InChIKey
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form
Alternating copolymer.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)