Merck
183989
Sigma-Aldrich
2-Amino-octan
99%
Synonym(e):
1-Methyl-heptylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4235 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
Dichte
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(C)N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)