Merck
18240
Sigma-Aldrich
2-(3-Brompropyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan
technical, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
4-Brom-butyraldehyd-neopentylglykolacetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.13
Beilstein:
4857930
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.474
bp
78-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)COC(CCCBr)OC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)