Merck
179868
Sigma-Aldrich
m-(o-Toluidin)-Phenol
96%
Synonym(e):
3-o-Tolyaminophenol, 3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4NHC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
48-53 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
InChIKey
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)