Merck
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
Synonym(e):
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
About This Item
Lineare Formel:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
722.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)