Wichtige Dokumente
162205
2,3,5,6-Tetramethyl-p-xylol-α,α′-diol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4C6(CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
246-248 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(C)c(CO)c(C)c(C)c1CO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)