Merck
15838
Sigma-Aldrich
(R)-4-(Boc-amino)-6-methyl-heptansäure
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-γ-L-dihomo-leucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4/c1-9(2)8-10(6-7-11(15)16)14-12(17)18-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChIKey
ILHMTULQPDRVLS-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)