156787
4-Chlor-DL-phenylalaninethylester -hydrochlorid
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CCOC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)7-8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
InChIKey
FDQIKGOQYNZYOO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)