Wichtige Dokumente
15515
N-Boc-nortropinon
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
InChIKey
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
Anwendung
N-Boc-nortropinone was used in the preparation of bicyclic vinyl boronate.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)