Merck
15089
Sigma-Aldrich
Boc-D-Chg-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-D-α-cyclohexylglycin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.33
Beilstein:
7689661
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChIKey
QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)