Merck
14999
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(3-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-3-methyl-D-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1cccc(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChIKey
HBBXWMALJNZDOM-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)