Merck
14978
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homolys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-7-(Z-amino)-heptansäure, Nβ-Boc-Nω-Z-L-β-homolysin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.46
Beilstein:
8083143
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Boc-β-Homolys(Z)-OH, ≥98.0% (TLC)
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
92-98 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(26)22-16(13-17(23)24)11-7-8-12-21-18(25)27-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-6,9-10,16H,7-8,11-14H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChIKey
MAHOLRAVFZCBFL-INIZCTEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)