Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H2-2-(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-246-6
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
157-162 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)9-7-10(13(17)18)12(16)11(8-9)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
InChI key
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid was used to study long wavelength fluorescence emission of 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid in a variety of organic solvents. It was also used to catalyze the reaction between aldehydes and silyl ketene acetals.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| mp 157-162 °C (lit.) | mp 99-102 °C (lit.) | mp 139-141 °C (lit.) | mp 142-149 °C |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group hydroxyl | functional group ester |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?