Wichtige Dokumente
146285
2-Fluorbenzotrichlorid
99%
Synonym(e):
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
75 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)