Wichtige Dokumente
144614
4-Chlorcinnamonitril, Mischung aus cis und trans
98%
About This Item
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ccc(\C=C\C#N)cc1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H/b2-1+
InChIKey
PPCNBCKABHGVMX-OWOJBTEDSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)