Wichtige Dokumente
144355
4-Aminodibenzolsulfonamid
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
MDL-Nummer:
Assay
99%
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c13-10-6-8-12(9-7-10)20(17,18)14-19(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChIKey
TXWROWPXUQZXFZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)