142239
1-Butyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
119-120 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCCCN(N=O)C(=N)N[N+]([O-])=O
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)